Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rotoren
Fest Winkelrotor 1158-L (48×1,5/2 ml 2-reihig, 14 000 min⁻¹, 21 255×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
  521-1186
 :   Hettich
Rotoren
  521-1186
 :  Hettich
Rotoren
Rotoren
Fest Winkelrotor 1158-L (48×1,5/2 ml 2-reihig, 14 000 min⁻¹, 21 255×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
922,00 €
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Fest Winkelrotor 1158-L (48×1,5/2 ml 2-reihig, 14 000 min⁻¹, 21 255×g) mit Deckel mit Bioabdichtung
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    521-1186
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung