AuftragsverfolgungKontakt
Titration beakers
Titration beakers
100 ml, Plastic beaker (80 ml), 120 pcs., 20 ml
Artikelnr. 661-0175
Anbieter:   Mettler - Toledo
Titration beakers
Artikelnr. 661-0175
Anbieter:  Mettler - Toledo
Titration beakers
100 ml, Plastic beaker (80 ml), 120 pcs., 20 ml
Preis
113,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Disposable titration beakers made from Polypropylene.
  • Flexible, not breakable like traditional glass lab beakers
  • Disposable after use
  • Convenient 20 ml graduations make quick measurements easier
  • Good chemical resistance for the majority of common lab applications
Spezifikationen
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Plastic beaker (80 ml), 120 pcs.
  • Seq:
    09