Gewindefläschchen
Fläschchen, LCGC-zertifiziert, , 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Schraubverschluss, PTFE/Silikon (vorgeschlitzt),
Artikelnr. WATE186000307DV
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:PTFE/Silikon (vorgeschlitzt)
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen, LCGC-zertifiziert
- Material:Glas
- Seq:03
- Verschlusstyp:Schraubverschluss