AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 60 mm, 89,0×89,0×173,0 mm
  RIXI2-U0-1000-60
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
  RIXI2-U0-1000-60
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 60 mm, 89,0×89,0×173,0 mm
333,00 €
1 * 135 ST
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Ordering information: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Documents
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    24
  • B×T×H:
    89,0×89,0×173,0 mm
  • Hals I-Ø:
    60 mm