AuftragsverfolgungKontakt
Quality control test suspensions | Avantor
Quality control test suspensions
Escherichia coli, 2,5 mL
Artikelnr. NAMSGP25-09
Anbieter:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
Artikelnr. NAMSGP25-09
Anbieter:  CROSSTEX
CAS Nummer:  
Quality control test suspensions
Escherichia coli, 2,5 mL
CAS Nummer:  
Preis
193,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 mL
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 2,5 ml pro vial
  • 25 dose
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2,5 mL
  • Bezeichnung:
    Escherichia coli