Quality control test suspensions
Pseudomonas aeruginosa, 2,5 mL
Artikelnr. NAMSGP25-07
Springe zu:
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 2,5 ml pro vial
- 25 dose
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:2,5 mL
- Bezeichnung:Pseudomonas aeruginosa