Quality control test suspensions
Bacillus atrophaeus, 10 mL
Artikelnr. NAMSGP-10
Anbieter: CROSSTEX
Springe zu:
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 10 ml pro vial
- 100 dose
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:10 mL
- Bezeichnung:Bacillus atrophaeus