AuftragsverfolgungKontakt
Quality control test suspensions | Avantor
Quality control test suspensions
Aspergillus brasiliensis, 10 mL
Artikelnr. NAMSGP-04
Anbieter:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
Artikelnr. NAMSGP-04
Anbieter:  CROSSTEX
CAS Nummer:  
Quality control test suspensions
Aspergillus brasiliensis, 10 mL
CAS Nummer:  
Preis
616,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 10 ml pro vial
  • 100 dose
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    10 mL
  • Bezeichnung:
    Aspergillus brasiliensis