AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturfühler
Temperaturfühler
Externer Sensor PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×170 mm
Artikelnr. HUBE6205
Anbieter:   HUBER
Temperaturfühler
Artikelnr. HUBE6205
Anbieter:  HUBER
Temperaturfühler
Temperaturfühler
Externer Sensor PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×170 mm
Preis
530,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
 :
 :
 :
 :
 :
Specifications
  • Messbereich:
    −90…+200 °C
  • Bezeichnung:
    Externer Sensor PT100
  • Länge:
    1,5 m
  • Seq:
    05
  • Ø×L:
    8×170 mm