AuftragsverfolgungKontakt
Spore strips
Spore strips
Bacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO, 10 mm, 2 mm
Catalog # NAMSSTN-062B
Supplier:   CROSSTEX
Spore strips
Catalog # NAMSSTN-062B
Supplier:  CROSSTEX
Spore strips
Bacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO, 10 mm, 2 mm
Price
252,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • Breite:
    2 mm
  • Bezeichnung:
    Bacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO
  • Länge:
    10 mm
  • Seq:
    01