Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 10 mm, 2 mm
Anbieter: CROSSTEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Breite:2 mm
- Bezeichnung:Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam
- Länge:10 mm
- Seq:02