AuftragsverfolgungKontakt
Chemical process indicators | Avantor
Chemical process indicators
Indicator labels for hand-held labeling systems, thickness 0,10 mm, 1500 indicators per roll, 25 mm, 12 mm
Artikelnr. NAMSCPI-E02
Anbieter:   CROSSTEX
Chemical process indicators
Artikelnr. NAMSCPI-E02
Anbieter:  CROSSTEX
Chemical process indicators
Indicator labels for hand-held labeling systems, thickness 0,10 mm, 1500 indicators per roll, 25 mm, 12 mm
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Chemical process indicators provide a fast and consistent visual check on items that were sterilised by EO.
  • Consistent and irreversible colour transition
  • Permanent pressure-sensitive adhesive
  • Indicator inks do not contain lead or other toxic heavy metals
Chemical indicator: Initial colour (purple) and signal colour (green)
Storage condition: 15 to 30 °C
Relative humidity: 20 – 70%
Zertifizierung: Compliance to ISO 11140-1:2014.
Dokumente
Spezifikationen
  • Breite:
    12 mm
  • Bezeichnung:
    Indicator labels for hand-held labeling systems, thickness 0,10 mm, 1500 indicators per roll
  • Länge:
    25 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.