Cold trap, type S
Cold trap, S 29-GL-Z, borosilicate glass 3,3, with threaded glass joint GL 18, 150 ml condensate capacity and length of 200 mm
Artikelnr. KGWA17407
Anbieter: KGW
Springe zu:
Product Details & Documents
Type S cold trap has a conical ground joint NS 45/40 as connection part. The condensation area can be separated from the upper section of cold trap. Therefore it is easy to pour out the condensate and to clean the whole cold trap. The connection part NS 45/40 is secured by a spring clamp out of steel.
Zertifizierung: Made from borosilicate glass 3.3, in compliance with DIN/ISO 3585.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Cold trap, S 29-GL-Z, borosilicate glass 3,3, with threaded glass joint GL 18, 150 ml condensate capacity and length of 200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.