Petrischalen
Mit 3 Nocken, 35 mm, 10 mm, Steril, 10/Packung
Artikelnr. 391-0486
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
- Gute Stapelbarkeit
- Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
- Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ø:35 mm
- Verpackt:10/Packung
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Nocken
- Höhe:10 mm
- Seq:02
- Cat. No.:391-0486
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



