Rührflügel
, Impellerflügel, PTFE/PEEK, Welle Ø 10 mm, 100×25×6 mm, Schlüsselweite 19 mm
Artikelnr. BOHLC443-10
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
:
:
Spezifikationen
- Typ:Impellerflügel, PTFE/PEEK, Welle Ø 10 mm, 100×25×6 mm, Schlüsselweite 19 mm
- Seq:08