AuftragsverfolgungKontakt
Human TNF alpha ELISPOT Set | Avantor
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 5×96 tests
Artikelnr. ABCAAB46550-480
Anbieter:   Abcam
Human TNF alpha ELISPOT Set
Artikelnr. ABCAAB46550-480
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 5×96 tests
CAS Nummer:  
Preis
1 110,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 480 Tests
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Human TNF alpha ELISPOT set
  • Tests pro Kit:
    5×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46550-480
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Form:
    Uncoated
  • Species reactivity:
    Human;Monkey
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Antigen-Symbol:
    TNF alpha
  • Regulatory status:
    RUO
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.