Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT set, 5×96 tests
ABCAAB46551-480
: Abcam
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
- Bezeichnung:Human Interferon gamma ELISPOT set
- Tests pro Kit:5×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46551-480
- Antigen-Name:Interferon gamma
- Lagertemperatur:4 ℃
- Form:Uncoated
- Species reactivity:Human
- Probentyp:Suspension cells
- Processing time:Multiple steps
- Regulatory status:RUO
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.