AuftragsverfolgungKontakt
Ductless ventilation systems, Protector®XVS™ | Avantor
Ductless ventilation systems, Protector®XVS™
Abzug, Protector® XVS™, Tischgerät (76,2 mm Nennbreite), 914×737×578 mm, 31,8 kg
Artikelnr. LBCP4863010
Anbieter:   LABCONCO
Ductless ventilation systems, Protector®XVS™
Artikelnr. LBCP4863010
Anbieter:  LABCONCO
Ductless ventilation systems, Protector®XVS™
Ductless ventilation systems, Protector®XVS™
Abzug, Protector® XVS™, Tischgerät (76,2 mm Nennbreite), 914×737×578 mm, 31,8 kg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ductless ventilation systems with glass tops and sides and low profiles are well suited for educational settings. Clean-Sweep air foil and zone-perforated rear baffle maximise containment.
These ventilation stations can be used as light duty fume hoods, science classroom work stations, solvent cleaning work bays, weighing stations or for pathology and cytology.
Protector XVS ventilation stations can be ducted to the outside or connected to the FilterMate portable exhauster for HEPA and/or carbon filtered exhaust back into the laboratory.
Zertifizierung: Conforms to ANSI Z9.5, Modified ASHRAE 110, SEFA 1.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    31,8 kg
  • Außen B×T×H:
    914×737×578 mm
  • Bezeichnung:
    Abzug, Protector® XVS™, Tischgerät (76,2 mm Nennbreite)
  • Cat. No.:
    LBCP4863010
  • Beleuchtung:
    Nicht im Lieferumfang enthalten
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908401
    Solid epoxy work surface, black, 910 mm width, 33 kg
    910×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908400
    Solid epoxy work surface, black, 610 mm width, 22 kg
    610×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908402
    Solid epoxy work surface, black, 1220 mm width, 44 kg
    1220×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3925000
    Utility shelves attachs to the rear baffle perforations, has a scalloped front edge to support scalpels, forceps and other supplies, 2,3 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 272,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908801
    Digital airflow monitorwith epoxy coated steel housing, Gaurdian 1000, 4,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 4 740,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3746712
    Telescoping base stands with castors, nominal width of 101,6 mm, 1219×1016 mm, 38 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 820,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3912401
    Upper exhaust transition adaptor, 152,4 mm width, 2,3 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1092
    Portable exhauster, FilterMate™, with available HEPA filter, 22,7 kg
    360×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7 250,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1080
    Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 22,7 kg
    360×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6 230,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1081
    Portable exhauster, FilterMate™, with HEPA filter included, 22,7 kg
    470×580×630 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7 540,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1093
    Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor and HEPA filter, 22,7 kg
    380×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7 870,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1082
    Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 41 kg
    380×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6 770,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1091
    Organic carbon filter, 7,7 kg
    180×180×210 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 655,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1078
    Formaldehyde carbon filter, 9,5 kg
    457×457×530 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1079
    Ammonia carbon filter, 9,5 kg
    457×457×530 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1077
    Replacement HEPA filter, 99,99 % on particles 0,3 micron in size
    457×457×83,82 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3776002
    Replacement bag for bag-in/ bag out HEPA filter
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 634,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP6925700
    Ammoniak-Prüfröhrchen, 0,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 203,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP6926000
    Formaldehyd-Prüfröhrchen, 0,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 248,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908407
    Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 63 kg
    1830×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908410
    Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 84 kg
    1830×900×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908800
    Guardian™ 115 V, 60 Hz
    1000 digital airflow monitor for protector XVS and demonstration hood
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 4 740,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9743209
    Guardian™ 230 V, 50/60 Hz digital airflow monitor for basic™ hoods
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9743201
    Guardian™ 115 V, 50/60 Hz digital airflow monitor for fiberglass 30 hoods
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3811102
    Accessory shelf, 4'
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 464,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3811103
    Accessory shelf, 5'
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 580,00 €