AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturfühler | Avantor
Temperaturfühler
Externer Sensor PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×180 mm
Artikelnr. HUBE6138
Anbieter:   HUBER
Temperaturfühler
Artikelnr. HUBE6138
Anbieter:  HUBER
Temperaturfühler
Temperaturfühler
Externer Sensor PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×180 mm
Preis
370,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −90…+200 °C
  • Bezeichnung:
    Externer Sensor PT100
  • Länge:
    1,5 m
  • Seq:
    04
  • Ø×L:
    6×180 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.