AuftragsverfolgungKontakt
Formamid ≥99% | Avantor
Formamid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
Artikelnr. A11076.0E
Gesundheit
Formamid ≥99%
Artikelnr. A11076.0E
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid ≥99%
Formamid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
157,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:14,4237
  • Siedepunkt:210 °C
  • Schmelzpunkt:2 °C
  • Dichte:1,134
  • Blitzpunkt:150 °C (302 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-842-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g
Spezifikationen