Formamid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonyme: Carbamaldehyde
- CAS Nummer:75-12-7
- Formel:HCONH₂
- MDL-Nummer:MFCD00007941
- Molekulargewicht:45.04 g/mol
- Merck-Index:14,4237
- Siedepunkt:210 °C
- Schmelzpunkt:2 °C
- Dichte:1,134
- Blitzpunkt:150 °C (302 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-842-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10.000 g