AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Arabitol ≥99% | Avantor
D(+)-Arabitol ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. A17801.06
D(+)-Arabitol ≥99%
Artikelnr. A17801.06
CAS Nummer:  488-82-4
D(+)-Arabitol ≥99%
D(+)-Arabitol ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  488-82-4
Preis
60,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 488-82-4 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1720520 Merck Reference: 14,762 Optical Rotation: +132° (c=0.4 in acidified molybdate solution) MDL No.: MFCD00004709
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00004709
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:14,762
  • Schmelzpunkt:100…104 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-686-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.