Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Mannose ≥99% | Avantor

L(-)-Mannose ≥99%

Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # A17722.06
L(-)-Mannose ≥99%
Catalog # A17722.06
CAS Number:  10030-80-5
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose ≥99%

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Number:  10030-80-5
Price
648,00 €
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 10030-80-5 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 1724628

Synonyms:  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  • CAS Number:10030-80-5
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • MDL Number:MFCD00136021
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Boiling Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:129…131 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:233-080-2
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.