Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefel ≥99%, Blume
Glass bottle for solids, 100 g
  A17260.22
Schwefel ≥99%, Blume
  A17260.22
 :  7704-34-9
Schwefel ≥99%, Blume
Schwefel ≥99%, Blume
Glass bottle for solids, 100 g
 :  7704-34-9
26,60 €
1 * 100 g
  •  :7704-34-9
  •  :S
  •  :MFCD00085316
  •  :32.07 g/mol
  •  :13,09059
  •  :445 °C (1013 hPa)
  •  :113…119 °C
  •  :2,36 g/cm³ (20 °C)
  •  :168 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-722-6
  •  :1350
  •  :4.1,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g