Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
1,6-Diaminohexan ≥98% | Avantor

1,6-Diaminohexan ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. A14212.36
Ätzend
Reizend
1,6-Diaminohexan ≥98%
Artikelnr. A14212.36
CAS Nummer:  124-09-4
1,6-Diaminohexan ≥98%
1,6-Diaminohexan ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g

CAS Nummer:  124-09-4
Preis
84,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 124-09-4 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Amine-like pH: 12.4 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 199-204° Beilstein Reference: 1098307 Merck Reference: 14,4695 UN No.: 2280 MDL No.: MFCD00008243

Synonyme:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS Nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008243
  • Molekulargewicht:116.21 g/mol
  • Merck-Index:14,4695
  • Siedepunkt:199…204 °C
  • Schmelzpunkt:39…43 °C
  • Dichte:0,840
  • Blitzpunkt:85 °C (185 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-679-6
  • UN:2280
  • ADR:8,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.