ContactUsLinkComponent
Spectroflux 1000D, Lithium metaborate and Lithium tetraborate, 64.7:35.3 w/w%, fused. 1 * 5 ST
Artikelnr. 96713.D9
Spectroflux 1000D, Lithium metaborate and Lithium tetraborate, 64.7:35.3 w/w%, fused. 1 * 5 ST
Artikelnr. 96713.D9
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Frequently Bought Together