AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, 96-Well
F-bottom, clear, 40 - 340 µl, -, 382 µl
Artikelnr. 738-0168
Anbieter:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-Well
Artikelnr. 738-0168
Anbieter:  Greiner Bio-One
Microplates, 96-Well
Microplates, 96-Well
F-bottom, clear, 40 - 340 µl, -, 382 µl
Preis
32,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Spezifikationen
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    40 - 340 µl
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    F-bottom, clear
  • Seq:
    07
  • Gesamtvolumen:
    382 µl
  • Cat. No.:
    738-0168
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung