Hotplates
350×350 mm, 50...300 °C, 2200 W, Hotplate, HT 12, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Artikelnr. GESTHT12
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Heizfläche:350×350 mm
- Heizleistung:2200 W
- Temperatur:50...300 °C
- Seq:10
- B×T×H:358×358×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 12, aluminium alloy plate