AuftragsverfolgungKontakt
Präparierplatten, DissecTable™ | Avantor
Präparierplatten, DissecTable™
Plattenuntergestell, Blau, 481×656×91 mm
Artikelnr. 720-1686
Anbieter:   Simport Scientific
Präparierplatten, DissecTable™
Artikelnr. 720-1686
Anbieter:  Simport Scientific
Präparierplatten, DissecTable™
Präparierplatten, DissecTable™
Plattenuntergestell, Blau, 481×656×91 mm
Preis
402,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE / PS. Diese Präparierplatten verfügen über einen großen Schnittbereich mit aufgedruckten Skalen in Inch und Zentimeter, einem Gitter und Abmessungskreisen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befinden sich zwei Präparierbereiche der halben Größe mit den entsprechend gleichen Abmessungshilfen.
  • Platte ist rund um den Rand mit einer Rille versehen, um übermäßige Flüssigkeit aufzunehmen
  • An allen Ecken befinden sich Gummifüße, die der Arbeitsfläche mehr Stabilität verleihen
  • Untergestelle sind stapelbar und lassen keine Seitwärtsbewegung während des Präparierens zu
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Plattenuntergestell
  • B×T×H:
    481×656×91 mm