AuftragsverfolgungKontakt
Percoll®, Siam | Avantor
Percoll®, Siam
Percoll®
Artikelnr. P1644-25ML
Percoll®, Siam
Artikelnr. P1644-25ML
Percoll®, Siam
Percoll®
Preis
71,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Percoll® is a classic medium for density gradient centrifugation of cells, viruses, and subcellular particles. It consists of colloidal silica particles of 15 – 30 nm diameter (23% w/w in water), coated with polyvinylpyrrolidone (PVP).
  • Non toxic
  • Ideal for use with biological materials
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Percoll®
  • Seq:
    02