KREBS-HENSELEIT BUFFER 1 * 10 L
Artikelnr. SIALK3753-10L
Lieferant: Merck
Frequently Bought Together
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
ACETONITRIL EMPLURA® 1 * 4 L
Lieferant: Merck
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
n-Pentan 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Toluol (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS, ISO 1 * 2,5 L
Lieferant: PanReac AppliChem
Tetrahydrofuran 99.8% Unstabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol ≥99,8% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
tert-Butylmethylether ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Lieferant: VWR Chemicals
N,N-DIMETHYLFORMAMIDE AR 2,5 DM3 1 * 2,5 L
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Toluol ≥99,7% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Acetonitril, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
p-Toluidin, Supelco®
Lieferant: Merck