AuftragsverfolgungKontakt
Sigma-Aldrich® Bouin's solution | Avantor
Sigma-Aldrich® Bouin's solution
Bouin's solution, Glasflasche, 1 L
Artikelnr. HT10132-1L
Sigma-Aldrich® Bouin's solution
Artikelnr. HT10132-1L
CAS Nummer:  
Sigma-Aldrich® Bouin's solution
Bouin's solution, Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
130,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Bouin's solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is prepared with saturated picric acid, formaldehyde and acetic acid.
  • Acetic acid 5%
  • Formaldehyde 9%
  • Picric acid 0,9%
Used as a mordant in various trichrome procedures.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Bouin's solution
Spezifikationen