AuftragsverfolgungKontakt
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco® | Avantor
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, Rot, 25 °C, Plastic container with spigot, 1×gallon, 1 gal US
Artikelnr. B5020-1GA
Anbieter:   Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Artikelnr. B5020-1GA
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, Rot, 25 °C, Plastic container with spigot, 1×gallon, 1 gal US
CAS Nummer:  
Preis
249,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 gal us
Product Details & Documents
Zertifizierung: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic container with spigot
  • VE:
    1 gal US
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Rot
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • Pk Info:
    1×gallon
  • pH-Wert:
    4,00
  • Cat. No.:
    B5020-1GA
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100