AuftragsverfolgungKontakt
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, Blau, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
Artikelnr. B4895-6X500ML
Anbieter:   Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Artikelnr. B4895-6X500ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, Blau, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
CAS Nummer:  
Preis
235,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    6
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Blau
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • Pk Info:
    6×500 ml
  • pH-Wert:
    10,00
  • Cat. No.:
    B4895-6X500ML
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100