pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, Blau, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Anbieter: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Artikelnr. B4895-500ML
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Blau
- pH Genauigkeit:±0,01
- Pk Info:1×500 ml
- pH-Wert:10,00
- Cat. No.:B4895-500ML
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100