AuftragsverfolgungKontakt
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich® | Avantor
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 1,0 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
Artikelnr. 913-50ML
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. 913-50ML
CAS Nummer:  
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 1,0 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
110,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
  • Trizma® maleate buffer
Achtung! Bitte beachten: Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    Trizmal™ buffer, 1,0 M
  • pH-Wert:
    6,3 (concentrate)
  • Cat. No.:
    913-50ML
  • Lagertemperatur:
    2 - 8 °C
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ500
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.