AuftragsverfolgungKontakt
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 0,2 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
Artikelnr. 903C-50ML
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. 903C-50ML
CAS Nummer:  
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 0,2 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
  • Trizma® maleate buffer
 : Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    Trizmal™ buffer, 0,2 M
  • pH-Wert:
    6,3 (concentrate)
  • Cat. No.:
    903C-50ML
  • Lagertemperatur:
    RT
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ500