AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Rund, HDPE | Avantor
Eimer, Rund, HDPE
Weiß, 10 L, 290 mm, 280 mm
Artikelnr. BURK2306-0010
Anbieter:   BURKLE
Eimer, Rund, HDPE
Artikelnr. BURK2306-0010
Anbieter:  BURKLE
Eimer, Rund, HDPE
Eimer, Rund, HDPE
Weiß, 10 L, 290 mm, 280 mm
Preis
41,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE, weiß.
  • Mit Inhaltsskala, Graduierungen 1000 ml
  • Mit Ausguss
  • Handgriff aus Metall
Laboreimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren durch einen breiten Auslauf.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    280 mm
  • Ø:
    290 mm