Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 0,2 ml PCR plates and tubes, 192, 156×171×25 mm
Artikelnr. DIVECHAM-1020
Anbieter: DIVERSIFIED BIOTECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Spezifikationen
- Für:0,2 ml PCR plates and tubes
- Anz. Bohrungen:192
- Bezeichnung:CoolSafe™ chambers, aluminium
- Abmessungen:156×171×25 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.