Storage Box for Sample Tubes
100 (10×10), Blau, 133×133×52 mm, 1 - 2 ml
Artikelnr. SIMPT514-2100B
Anbieter: Simport Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Cover and base made of polystyrene.
- Sturdy
- Stackable
- Wide variety of economical storage boxes
Printed with a series of numbered squares and the surface accepts the writing with markers by facilitating inventory control.
These storage boxes are designed with a transparent cover that allows the user to see the contents of the box and is keyed to the base to prevent misalignment.
Spezifikationen
- Für Röhrchen:1 - 2 ml
- Anz. Bohrungen:100 (10×10)
- Farbe:Blau
- Abmessungen:133×133×52 mm
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.