AuftragsverfolgungKontakt
Microtubes | Avantor
Microtubes
strips of 8 tubes, 0,65 ml
Artikelnr. RATI8200022
Anbieter:   RATIOLAB
Microtubes
Artikelnr. RATI8200022
Anbieter:  RATIOLAB
Microtubes
Microtubes
strips of 8 tubes, 0,65 ml
Preis
220,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 ST
Product Details & Documents
Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
The 0.65 and 1.2 ml micro-tubes can be supplied as single, strips of 8 or in 96-well format as a refill system for 8 x 12 plates.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    0,65 ml
  • Bezeichnung:
    strips of 8 tubes
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.