Faecal containers with screw cap
25 ml, with label and spoon, PP, 25 mm, 80 mm
Artikelnr. LPIT109147
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ext.Ø:25 mm
- Typ:with label and spoon
- Kapazität:25 ml
- Höhe:80 mm
- Material:PP