Pycnometer with thermometer, adjusted
25 ml, 10/19
Artikelnr. HECH42572024
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
- With ground-in capillary stopper
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
It includes pycnometer bottle and ground-in thermometer joint size 10/19 with blue filling.
Zertifizierung: DIN ISO 3507
Dokumente
HECH42572016_TDS_EN HECH42572032_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- NS:10/19
- Volumen (nom.):25 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.