Pycnometer
5 ml
Artikelnr. HECH42571008
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
- With ground-in stopper
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Zertifizierung: DIN ISO 3507
Spezifikationen
- Volumen (nom.):5 ml