AuftragsverfolgungKontakt
Pycnometer | Avantor
Pycnometer
50 ml
Artikelnr. HECH42570032
Pycnometer
Artikelnr. HECH42570032
Pycnometer
Pycnometer
50 ml
Preis
33,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • With ground-in stopper
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Zertifizierung: DIN ISO 3507
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    50 ml