Schaumstoffstäbchen
Tupfer mit flexiblem Schaumstoffkopf, PP/Schaumstoff, 130 mm
HERE1020011
Tupfer mit PU-Schaumstoffköpfen und Kunststoffapplikatoren.
- Fusselfrei
Für die Bakterien-Probenahme oder Computerreinigung.
- Bezeichnung:Tupfer mit flexiblem Schaumstoffkopf
- Länge:130 mm
- Stiel/Kopf:PP/Schaumstoff
- Cat. No.:HERE1020011
- Gesamtlänge:130,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



