Pulvertrichter, kurzer Stiel
160 mm, 35 mm, 24 mm
Artikelnr. HECH44001052
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:160 mm
- Seq:04
- Stiel A-Ø:35 mm
- Stiel Länge:24 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.