AuftragsverfolgungKontakt
Rubber Stoppers | Avantor
Rubber Stoppers
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
Artikelnr. HECH41590044
Rubber Stoppers
Artikelnr. HECH41590044
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
Preis
3,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø unten:
    36,0 mm
  • Ø oben:
    44,0 mm
  • Höhe:
    40,0 mm
  • Seq:
    11