Rubber Stoppers
35,0 mm, 34,0 mm, 41,0 mm
Artikelnr. HECH41590041
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
HECH41590041_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø unten:34,0 mm
- Ø oben:41,0 mm
- Höhe:35,0 mm
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.