AuftragsverfolgungKontakt
Rubber Stoppers | Avantor
Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Artikelnr. HECH41590023
Rubber Stoppers
Artikelnr. HECH41590023
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Preis
0,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø unten:
    17,0 mm
  • Ø oben:
    22,0 mm
  • Höhe:
    25,0 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.